VWR® M40, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Lieferant: VWR
VWR®
710-0442EA 64.6 CHF
710-0442
VWR® M40, Abstrichbestecke mit Transportmedium
Tupfer Transport-Tupfer
Transport-Abstrichsystem mit Kunststoffstab, synthetischer Spitze und Amies Agar-Gel.
Hilft die Erholung und das Überleben von anspruchsvollen Mikroorganismen aus Rachen-, Vaginal-, Wund- und Hautabstrichen zu verbessern.
Zertifizierungen: CLSI (früher NCCLS).
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904