Kratzschwämme, Polywipe®
Lieferant: MWE
Polywipe®
720-0144EA 113 CHF
720-0144 720-0145
Kratzschwämme, Polywipe®
Tupfer Tupfer für die Probenahme
Wachstumhemmendes Schwammmaterial ermöglicht effektive Abtastrate von größeren Flächen für Umwelt- und Hygienekontrolle. Erhältlich trocken oder mit sterile vorbefeuchtet Wischtücher im Sterilisationsbeutel zum sofortigen Gebrauch oder in einem 110 ml blau verschlossenen Behälter.
  • Blaue Farbe für Sichtbarkeit
  • Dreifach verpackt und Bestrahlung sterilisiert
Lieferumfang: Wird mit einem einzelnen sterilen Handschuh für die Handhabung geliefert.