Mittelkomprimierte Tupfer, CleanFoam®
Lieferant: Texwipe
CleanFoam®
710-0558EA 1100 CHF
710-0558 TEXWTX752BU1
Mittelkomprimierte Tupfer, CleanFoam®
Tupfer Reinigungstupfer
Das Reinigungsstäbchen besteht aus einem komprimierten Polyurethan-Kopf mit Präzisionsspitze und Seitengraten an einem kurzen Polypropylenstiel.
  • Very low in non volatile residue
  • Highly absorbent swab is low in particulates
  • Made from polyurethane foam with 100 pore per inch porosity
Einsetzbar für industrielle Anwendungen von der Generalversammlung bis zu Reinräumen.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904