Reinigungsstäbchen, CleanFoam®, großer flexibler Kopf
Lieferant: Texwipe
TX710A
710-0550EA 819 CHF
710-0550
Reinigungsstäbchen, CleanFoam®, großer flexibler Kopf
Tupfer Reinigungstupfer
Das robuste Reinigungsstäbchen für die allgemeine Anwendung ist ideal für die Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropanol.
  • Flexibler integrierter Nylonstab und ein großer Polyurethan-Schaumstoffkopf mit rundem Polypropylenstiel
  • Sehr geringe Freisetzung von nicht flüchtigen Rückständen und Partikeln
  • Gute chemische Beständigkeit
Verpackung: im Reinraum verarbeitet. Beutel-in-Beutel-Verpackung.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904