Cleaning swabs, Absorbond® Micro
Lieferant: Texwipe
TX759B TX759E
710-0561EA 843 CHF
710-0561 TEXWTX759E
Cleaning swabs, Absorbond® Micro
Tupfer Reinigungstupfer
Die wasserstrahlverfestigte PE-Vliesspitze weist äußerst geringe nichtflüchtige Rückstände auf.
  • Zweilagiger Aufbau sorgt für eine verbesserte Geschmeidigkeit und Saugfähigkeit
  • Bestehend aus einem flexiblen, integrierten Kopf mit kompaktem Polypropylenstiel
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkei
Die wasserstrahlverfestigte Mikrospitze aus Polyestervlies setzt nur sehr geringe nicht flüchtige Rückstände frei.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.