Reinigungsstäbchen, Alpha®, kleiner Kopf
Lieferant: Texwipe
Alpha®
710-0557EA 871 CHF
710-0557 TEXWTX743BU1
Reinigungsstäbchen, Alpha®, kleiner Kopf
Tupfer Reinigungstupfer
Das Reinigungsstäbchen besteht aus 100% Endlosfilament-Polyester, das am Stiel durch Heißguss angebracht ist. Dadurch werden frei liegende Kanten versiegelt, um die Freisetzung von Fasern zu minimieren und kontaminierende Klebstoffe überflüssig zu machen.
  • Durch zweilagigen Aufbau sehr saugfähig
  • Weiches, scheuerfreies Polyester ist besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
  • Kompakter Stiel und der stabile, integrierte Kopf bieten festen Halt
  • Geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904