Reingungsstäbchen TX761, Alpha®, mit langem Stiel
Lieferant: Texwipe
TX761
710-0562EA 637 CHF
710-0562
Reingungsstäbchen TX761, Alpha®, mit langem Stiel
Tupfer Reinigungstupfer
Der Reinigungskopf aus 100% Endlosfilament-Polyester ist an einem Polypropylen-Stiel durch Heißguss (thermische Strukturverfestigung) angebracht, wodurch kontaminierende Klebstoffe überflüssig werden und frei liegende Kanten für eine verringerte Freisetzung von Fasern versiegelt werden.
  • Polyester-Maschenware, unter Reinraumbedingungen gewaschen, für geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Zweilagiges Alpha-Polyester sorgt für zusätzliches Volumen und Saugvermögen
  • Flexibler integrierter Stab, langer Stiel
Zur Reinigung oder Probenahme für Validierungen, die ein extrem sauberes Reinigungsstäbchen erfordern.
Verpackung: Im Reinraum verarbeitet; Beutel-in-Beutel verpackt.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.