Schaumummantelte Wattestäbchen, CleanTips®
Lieferant: Texwipe
TX720B
710-0553EA 1150 CHF
710-0553
Schaumummantelte Wattestäbchen, CleanTips®
Tupfer Reinigungstupfer
Das stark saugfähige Reinigungsstäbche haben einen weichen Kopf mit geringem Abrieb.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Das Reinigungsstäbchen verfügt über einen Schaumstoffkopf, der um einen Wattestäbchenkern an einem langen Stiel aus Hartholz geformt ist
  • Hohe Saugkraft für allgemeine Anwendungen
Verpackung: Beutel-in-Beutel.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904