Saugfähiges Laborpapier, Standard Versi-Dry® und Super Versi-Dry®, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
62050-00 62060-00 62065-00 62070-00 62080-00 74000-00 74018-00 74040-00 74043-00 74050-00 74200-00 74218-00 74240-00
115-0011EA 293 CHF
115-0011 115-9257 115-9258 115-9259 115-9260 115-9267 115-9268 115-9269 115-0012 115-0013 115-0014 115-0015 115-0016
Saugfähiges Laborpapier, Standard Versi-Dry® und Super Versi-Dry®, Nalgene®
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Das Laborpapier schützt Oberflächen und Instrumente, verhindert Glasbruch und absorbiert verschüttete Flüssigkeiten. Die Polyethylen-beschichtete Rückseite ist chemikalienbeständig. Standard Version absorbiert 750 ml/m², Super Version absorbiert 1050 ml/m² .
  • Mehrschichtiges Papier schützt vor Bruch von zerbrechlichen Gegenständen
  • Weiche und rutschfeste Rückseite: Hinterlässt keine Kratzer auf empfindlichen Oberflächen
  • Kann zum Auslegen von Tabletts, Schubladen oder zum Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten verwendet werden