Tischunterlagen für Reinräume, BenchMat
Lieferant: DYCEM
CZ06BM60045BK CZ06BM60120GR
DYCECZ06BM60045BKEA 803 CHF
DYCECZ06BM60045BK 115-0516
Tischunterlagen für Reinräume, BenchMat
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Diese flexible Tischmatte kann auf allen Arten von Oberflächen platziert werden. Die geschlossene Zellstruktur verhindert die Bewegung und den Verlust kleiner Komponenten, die in Laboren zur Stabilisierung empfindlicher Geräte verwendet werden. Zugelassen für den Einsatz in allen Reinraumklassen, einschließlich Mikroelektronik, Mikromechanik, Halbleitern, Pharmazie, Biotechnologie und Medizintechnik.
  • Rutschfeste und antistatische Eigenschaften
  • Gute Stoßdämpfung und Stabilisierung empfindlicher Geräte
  • Verbessert Genauigkeit, Präzision und Montagezeit
  • Keine