VWR®, Schutz für Arbeitsflächen
Lieferant: VWR Collection
115-9220EA 66.6 CHF
115-9220 115-9221
VWR®, Schutz für Arbeitsflächen
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Qualitativ hochwertiges, glattes und saugfähiges Papier, das dank einer dick aufgetragenen Polyethylenschicht verschüttete Flüssigkeiten schnell aufsaugt und so ein Durchsickern auf die Arbeitsoberfläche verhindert.
  • Rückhaltung ausgelaufener Reagenzien in radiochemischen Labors und Vermeidung radioaktiver Kontamination
  • Ermöglicht die Rückgewinnung von ausgelaufenen, teuren Materialien
  • Bruchschutz für harte Oberflächen
  • Absorptionsschicht für Wasser- oder Lösungsmittel-Feuchtigkeitskammern
  • Undurchlässiges Schutzmaterial zur Auskleidung von Tierkäfigen
Absorbierungsrate: 115-9220 und 115-9221: 500 ml/m²
Absorbierungsrate : 115-0673: 750 ml/m²