Stopfen, Gummi, konisch
Lieferant: KARTELL
1136 1138 1144 1145 1147 1148
217-0471EA 1.4 CHF
217-0471 217-0473 217-0478 217-0479 217-0481 217-0482
Stopfen, Gummi, konisch
Stopfen Gummistopfen
Aus rotem Naturgummi mit elastischer und gut sitzender Ausführung.
  • Sehr gute Abdichtung und gute Haftung
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Nicht toxisch
  • Temperaturbeständig von -25...+70 °C
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable