Silikonstopfen, HelixMark®
Lieferant: Freudenberg Medical Europe GmbH
70-416-05 70-416-00 70-416-01 70-416-02 70-416-03 70-416-04 70-416-06 70-416-07 70-416-08 70-416-09 70-416-10 70-416-12 70-416-90 70-416-99
217-0654EA 1470 CHF
217-0654 217-0655 217-0656 217-0657 217-0658 217-0659 217-0660 217-0661 217-0662 217-0663 217-0664 217-0665 217-0666 217-0667
Silikonstopfen, HelixMark®
Stopfen Silikonstopfen
HelixMark-Silikonstopfen ermöglichen den zuverlässigen Verschluss von Glasröhrchen, Fläschchen und Kolben. Die Stopfen sind für alle gängigen Durchmesser und Größen geeignet.
  • Stopfen mit zwei Bohrungen auf Anfrage
Typische Härte: 50 Shore
ISO 13485
Zertifizierungen: Die Stopper entsprechen ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600 und USP Klasse VI Anforderungen , EP: EP 3.1.9
Lieferumfang: Materialzertifizierung und Chargennummer sind in jeder Box enthalten.
Verpackung: Verpackt in Kartons mit 12 Dichtungen pro wiederverschließbarem Beutel.