Kappen aus Versilic®
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
162014-100 162016-50 162010-100 162012-100 162025-50 162030-10
217-0003EA 587 CHF
217-0003 217-0004 217-0001 217-0002 217-0109 217-0110
Kappen aus Versilic®
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
Aus durchscheinendem Silikon. Ideal  zum Schutz von Rohr-, oder Schlauchenden oder zum Schutz herausragender, zylindrisch geformter Teile beim Transport und allen Vorgängen, die den Schutz von Öffnungen erfordern (gegen Stöße, Spritzer, Farbe) geeignet.
  • Hervorragende Abdichtung und Schutz nach außen
  • Durchstechbar und Autoklavierbar
  • Beständig gegen Alterung, Ozon und wiederholte Sterilisierungen
Die angegebene Größe entspricht dem Außendurchmesser des zu verschließenden Gefäßes in mm. Temperaturbeständig von –60 zu +220 °C (kurzfristig bis 250 °C).