Adapters, cone with stopcock, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
MF11/2/SC MF11/3/SC MF11/4/SC MF11/1/SC
201-8596EA 177 CHF
201-8596 201-8599 201-3009 201-0263
Adapters, cone with stopcock, Quickfit®
Adapter Adapter, Normschliff mit Schlaucholiven
Adapter, PYREX®, Borosilikatglas, Quickfit®-Verbindungen, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Rotaflo® PTFE-Allzweckhahn (GP) für feine Durchflussregelung und sicheren Verschluss. Abnehmbare Kunststoff-Schraubgewindeanschlüsse ermöglichen die einfache und sichere Montage von Gummischläuchen usw.