Magnetrührstäbchen, scheibenförmig
Lieferant: Cowie
442-9832EA 5 CHF
442-9832 442-9833 442-9834 442-9835
Magnetrührstäbchen, scheibenförmig
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-beschichteter, starker Alnicoa V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Zur Verwendung in Röhrchen entwickelt.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)