VWR®, Magnetrührstäbchen, mit Kreuzkopf
Lieferant: VWR Collection
442-0411EA 23.8 CHF
442-0411 442-0412 442-0413 442-0414 442-0415 442-0416 442-0417 442-0418 442-0419 442-0420 442-0421 442-0422
VWR®, Magnetrührstäbchen, mit Kreuzkopf
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Speziell für kleine Rührgefäße, besonders effektive Rührwirkung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)