VWR®, Magnetrührstäbchen, oval
Lieferant: VWR Collection
442-0401EA 56 CHF
442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0409 442-0410
VWR®, Magnetrührstäbchen, oval
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche. Speziell geeignet für Rühraufgaben in Rundkolben.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig, einsetzbar bei hohen und tiefen Temperaturen (-200 bis +280 °C)