VWR®, Magnetrührstäbchen, rund, Economy
Lieferant: VWR Collection
442-0482EA 12.9 CHF
442-0482 442-0483 442-0484 442-0485
VWR®, Magnetrührstäbchen, rund, Economy
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE-ummantelter, starker Alnico V-Magnetkern. Glatte Oberfläche mit abgerundeten Kanten, die den Rühreffekt auch bei niedrigen Drehzahlen verbessern. Kostengünstig, hohe Leistung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Besonders temperaturbeständig: Für hohe und niedrige Temperaturen geeignet (−200 bis +280 °C)