Destillieraufsätze
Lieferant: Lenz
201-0338EA 45.1 CHF
201-0338 201-0339 201-0340 201-0341 201-2222
Destillieraufsätze
Destillationsbauteile Destillieraufsätze
DURAN® Borosilikatglas 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Mit einer Normschliff-Hülse für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge und zwei Normschliff-Kernen, ein Kern im Ablaufwinkel von 75°.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit einer Normschliff-Hülse für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge und zwei Normschliff-Kernen, ein Kern im Ablaufwinkel von 75°.