Sporensuspensionen, Sportrol™
Lieferant: CROSSTEX
VBA-106 VBP-106 VGS-106
489-0082EA 728 CHF
489-0082 489-0083 489-0084
Sporensuspensionen, Sportrol™
Sterilisationsindikatoren
Sporensuspensionen sind reine Suspensionen von lebensfähigen Sporen bestimmter Organismen mit bekannter Resistenz gegenüber verschiedenen Sterilisationsverfahren. Mit Hilfe dieser biologischen Indikatoren wird überprüft, ob bakterielle Sporen vollständig abgetötet wurden. Der Indikator wird einfach zusammen mit dem Sterilisationsgut im Sterilisator bearbeitet. Wird nach Kultivierung kein bakterielles Wachstum nachgewiesen, so ist der Sterilisationsprozess wirksam. Ein Wachstum weist auf eine unwirksame Sterilisation hin.
  • Die Sporen sind in Wasser zur Injektion suspendiert und werden in 10-ml-Fläschchen von pharmazeutischer Güte geliefert.
  • Erhältlich in einer Population von 106 Sporen je 0,1 ml
  • Bei Lagerung unter den angegebenen Bedingungen haben die Sporensuspensionen eine Haltbarkeit von 18 Monaten
Zertifizierungen: Gemäß USP und ISO 11128-1.