Indikatoretiketten zur Dampfsterilisation
Lieferant: Namsa
489-0047EA 379 CHF
489-0047
Indikatoretiketten zur Dampfsterilisation
Sterilisationsindikatoren
Selbstklebende, nicht-giftige Indikatoren, die nach 10-minütiger Einwirkung bei 121 °C oder 2-minütiger Einwirkung bei 134 °C von gesättigtem Wasserdampf von blau nach pink umschlagen. Längere Expositionszeiten bewirken eine Aufhellung von pink. Der Farbwechsel von blau nach pink ist sowohl zeit- und temperaturabhängig als auch abhängig vom Vorhandensein von gesättigtem Wasserdampf.
  • Tinte auf Wasserbasis hergestellt ohne Schwermetalle
  • Die Indikatoren sind 18 Monate haltbar, wenn sie bei Raumtemperatur gelagert werden
Exposed indicators are stable and will remain pink when stored under labeled conditions.
Zertifizierungen: Die Indikatoren entsprechen der Norm ISO 11140-1 Abschnitt 6 für Klasse 1 Prozessindikatoren.
Verpackung: Each roll is individually packaged with a certificate of conformance to ensure the products’ quality and consistency.