Notizblock, selbstklebend, TexWrite® TexNotes
Lieferant: Texwipe
TexWrite®
818-0124EA 197 CHF
818-0124
Notizblock, selbstklebend, TexWrite® TexNotes
Notizblöcke
Ideal um Notizen auf Dokumenten, Reporten, Instrumenten und den meisten Reinraum-Oberflächen anzubringen.
  • Polymerer Elastomer-Klebstoff mit geringer Kontamination ermöglicht TexNotes® ein rückstandsloses Anheften und Abziehen
Format: 102×76 mm
Verpackung: 72 Blätter pro Block, 10 Blöcke pro Pack (Bag-Within-A-Bag®).