Reinraum-Laborbücher, PUREImage
Lieferant: VWR
VWR®
818-0126EA 118 CHF
818-0126 818-0128 818-0127
Reinraum-Laborbücher, PUREImage
Notizbücher
Notizbuch aus VWR PUREImage latexfreiem Papier mit durchsichtigem Deckel. Hergestellt für den Gebrauch in Reinräumen und anderen kritischen Umgebungen in denen Partikel oder sonstige Verschmutzung vermieden werden müssen.
  • Hergestellt mit einer neuartigen, latexfreien Papierbindungs-Technologie
  • College-Linierung auf allen Seiten
  • In einer Reinraumumgebung der Klasse 100 doppelt verpackt
Format: A4, A5, A6, 100 Seiten (50 Blatt).