VWR®, Kleines Laborbuch für Laborgeräte
Lieferant: VWR Collection
818-0108EA 37.6 CHF
818-0108 818-0109
VWR®, Kleines Laborbuch für Laborgeräte
Notizbücher
Beschichteter „FLEX“-Einband, für Beständigkeit in Laborumgebungen. Säurefreies, archivierungssicheres Papier (90 gsm).
  • Speziell entworfene Seiten für die Erfassung und Protokollierung von Daten
  • Beschichteter, strapazierfähiger Einband
Format: A5 (14,8×21 cm) oder A6 (10,5×14,8 cm), 96 Seiten, nummeriert.
Die Bücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.
Zertifizierungen: Die Bücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.