VWR®, Notizbücher für das Labor
Lieferant: VWR Collection
818-0074EA 101 CHF
818-0074 818-0075 818-0076 818-0077 818-0078 818-0079 818-0080 818-0081 818-0082 818-0083 818-0084 818-0085 818-0086 818-0087 818-0088 818-0089 818-0090 818-0091 818-0092 818-0093 818-0094 818-0095 818-0096 818-0097 818-0098 818-0099 818-0068 818-0069 818-0070 818-0071 818-0072 818-0073 818-0112 818-0113 818-0114 818-0115 818-0282 818-0283
VWR®, Notizbücher für das Labor
Notizbücher
Einband aus Kunstleder, auch für raue Laborbedingungen geeignet. Säurefreies, archivsicheres Papier (90 g/m²). Jedes Buch enthält eine Anleitung zur Benutzung, ein Inhaltsverzeichnis und eine Seite zum Eintrag der Benutzerdaten. Lieferbar in folgenden Sprachen: Englisch, Englisch-Französisch, Englisch-Deutsch oder Englisch-Spanisch.
  • Pages are sewn in sections with round binding so that book lays flat
  • Scientific 5 mm grid or ruled format with date and witness signature blocks
  • Waterproof
Format: A4 (21×29,7 cm) oder A5 (14,8×21 cm). Format A4 mit 72, 120More Product Information