Chemikalienlöffel mit Spatelstiel
Lieferant: BOCHEM
3421 3422 3423 3424 3425 3750 3420
231-1299EA 7.9 CHF
231-1299 231-1451 231-0240 BOCH3424 BOCH3425 231-2223 231-1298
Chemikalienlöffel mit Spatelstiel
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch oder Edelstahl mit PTFE-Beschichtung. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Mit flachem Stiel
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung