Chemikalienlöffel, doppelseitig
Lieferant: RSG Solingen
231-0092EA 20.4 CHF
231-0092 231-0189 231-1221 231-2275 231-2274 231-2273
Chemikalienlöffel, doppelseitig
Löffel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Mit zylindrischem Stiel.
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung