Probenlöffel, steril, Sterileware®, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H369400000 H369420000 H369460000 H369440000 H369420010 H369440010 H369460010
231-0015EA 853 CHF
231-0015 231-2423 231-2425 231-0418 231-0599 231-0600 231-0638
Probenlöffel, steril, Sterileware®, SP Bel-Art
Löffel
PS, weiß. Ideal zur Aufnahme kleiner Probenmengen.
  • FDA-Material: Sicher für Lebensmittel-, Arzneimittel- und Kosmetikkontakt
  • Langer Griff erleichtert Probenahme aus Gläsern, Flaschen und anderen engen Gefäßen; reduziert das Risiko des Kontaktes des Probenmaterials mit den Händen
  • Sterilisiert durch Gamma-Bestrahlung und einzeln verpackt
Verpackung: Einzeln verpackt und mit Chargenmarkierung versehen. Lieferung inkl. Sterilisationszertifikat.