Schutzbrillen, Axis
Lieferant: Bollé Safety
Axis
111-0072EA 0 CHF
111-0072 111-0071
Schutzbrillen, Axis
Schutzbrillen
Moderne und innovative Schutzbrille aus besonders schlagfesten Rundumgläsern mit oder ohne spezielle CONTRAST-Scheiben.
  • 180° panorama-Sichtscheibe
  • Verstellbare Bügelneigung und integrierter Seitenschutz
  • Flexibler und anpassbarer Nasensteg
  • Bügel mit Polsterung für einen druckfreien Sitz
  • CONTRAST Verglasung: Verbesserte Sicht bei Kontrasten und Entfernungen, blockt blendendes Licht ab, filtert 30% Blaulicht, das Kopfschmerzen und Ermüdungserscheinungen verursachen kann
Gewicht: 27 g
Zertifizierungen: EN 166, (EN 170, EN-172: Anti-UV 5-2.5)