Schutzbrillen, uvex super G
Lieferant: UVEX
9172.265 9172.110 9172.085 9172.210
111-8062EA 43 CHF
111-8062 111-8063 111-1221 111-0463
Schutzbrillen, uvex super G
Schutzbrillen
Die ultraleichte Bügelbrille aus Hightech-Polymer verfügt über eine robuste Fassung und ein neuentwickeltes Bügelkonzept mit angenehm weichen, flexiblen Bügeln. Die Super G gewährleistet einen komfortablen, druckfreien Sitz für ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Extrem dünne und bruchfeste Scheibe mit hoher optischer Qualität
  • Hohe Flexibilität und Beschussfestigkeit
  • Aerodynamische Form sorgt für maximale Beschlagfreiheit
  • Fließender Materialübergang an den Bügelenden
  • Für den Einsatz im Reinraum geeignet
Gewicht: 18 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5More Product Information