Überbrillen, uvex overspecs
Lieferant: UVEX
9161.014 9161.305
111-8050EA 18.8 CHF
111-8050 111-1651
Überbrillen, uvex overspecs
Schutzbrillen
Die Überbrille (OTG) ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet und passt über die meisten Korrektionsbrillen. Ob als Besucherbrille oder als Überbrille für kurzfristige Aufgaben, sie ermöglicht perfektes Sehen durch die großen Panoramascheiben.
  • Uneingeschränkte periphere Sicht
  • Druckfreier Sitz durch Duo-Flex Seitenbügel
  • Seitenarmlänge verstellbar
  • Integrierter Augenbrauenschutz
Gewicht: 39 g
EN 166
Zertifizierungen: EN 166