Schutzbrillen, uvex skylite
Lieferant: UVEX
9174.065 9174.066 9174.095
111-8262EA 26.3 CHF
111-8262 111-8261 111-8263
Schutzbrillen, uvex skylite
Schutzbrillen
Sicherheitsbrille (Einscheibenmodell) mit grauen oder klaren Gläsern für besten UV-Schutz.
  • Mattierter seitlicher Blendschutz
  • Bügelneigung verstellbar
  • Kratzfeste Beschichtung
Gewicht: 26 g
Zertifizierungen: EN 166-168, EN 170/172; 1F