Doppelspatel
Lieferant: BOCHEM
3100 3102 3103 3105 3107 3104 3108 31005 31015 31025 31035 31055 31045 3101
231-1032EA 6 CHF
231-1032 231-1034 231-1035 231-1037 231-1038 231-1036 231-1039 231-0038 231-0039 231-0040 231-0041 231-0043 231-0042 231-1033
Doppelspatel
Spatel
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universal-Spatel für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Runder Griff mit einem flachen und einem abgerundeten Ende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit