Löffelspatel
Lieferant: Haldenwanger
231-1348EA 112 CHF
231-1348 231-1346 231-1344 231-1342
Löffelspatel
Spatel
Porzellan, weiß glasiert
  • Breite Form
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis 1000 °C
  • Für starke Beanspruchung