Löffelspatel
Lieferant: KARTELL
593 596
231-2414EA 55.8 CHF
231-2414 231-2413
Löffelspatel
Spatel
Polyamid, verstärktes Fiberglas, rot.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +100 °C (kurzzeitig bis +180 °C), autoklavierbar
  • Robust, flexibel
Zertifizierungen: DIN 12890