Sicherheitsschuhe, Clogs, Classic, 1000/1010
Lieferant: Abeba
1000/37 1000/38 1000/39 1000/40 1000/41 1000/42 1000/43 1000/44 1000/45 1000/36 1000/46 1010/36 1010/37 1010/38 1010/39 1010/40 1010/41 1010/42 1010/43 1010/44 1010/45 1010/46
114-2001EA 110 CHF
114-2001 114-2002 114-2003 114-2004 114-2005 114-2006 114-2007 114-2008 114-2009 114-0471 114-5985 114-5986 114-5987 114-5988 114-5989 114-5990 114-5991 114-5992 114-5993 114-5994 114-5995 114-5996
Sicherheitsschuhe, Clogs, Classic, 1000/1010
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Clog aus Rauleder, mit einem feststehenden, verstellbaren Fersenriemen und PU-Sohle (beständig gegen tierische Fette, Öl und Kraftstoff).
  • Bequeme Form
  • Futter aus Mikrofaser
  • Rutschhemmende PU-Sohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Verstellbarer Ristriemen mit Schnallenverschluss
Für den Einsatz in Küchen und in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Farbe: Weiß/schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345; SB, A, E, WRU, SRA.