Spender für Verschlussfolien Parafilm® M
Lieferant: Brand
Parafilm® M
291-1219EA 334 CHF
291-1219
Spender für Verschlussfolien Parafilm® M
Spender für Verschlussfolien
Kunststoff, hellgrau. Zur sauberen Aufbewahrung und zum leichten Zuschnitt von Verschlussfolien Parafilm® M.
  • Für Rollen mit 50 oder 100 mm Breite
  • Mit Vorrichtung zur Folienzuführung
  • Mit Sicherheits-Schneidevorrichtung