Verschlussfolie, Axygen® AxySeal
Lieferant: Corning
PCR-SP PCR-SP-S
732-7506EA 60.4 CHF
732-7506 732-7507
Verschlussfolie, Axygen® AxySeal
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Auf Polyesterbasismit gleichmäßiger Beschichtung aus Acryl zur Vermeidung des Randeffektes (edge effect) bei ELISA Tests. Geeignet für die Abdichtung von Gewebekulturplatten, Kurzzeitlagerung und Inkubation, Transport und sichere Aufbewahrung von biologischen Gefahrenstoffen.
  • Kein Randeffekt (edge effect) bei ELISA Tests
  • Temperaturbereich −40 bis +104 °C