Messschaufeln
Lieferant: VITLAB
39194 39294 39394 39494 39594 39694 39794 39894 39994
231-0326EA 8.9 CHF
231-0326 231-0327 231-2000 231-2001 231-2002 231-2003 231-2004 231-0218 231-2005
Messschaufeln
Schaufeln
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt