schaufel
Lieferant: BOCHEM
8800 8801 8802 8803 8804
231-0244EA 37.1 CHF
231-0244 231-0109 231-0245 231-0246 231-0206
schaufel
Schaufeln
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Schaufel für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • Sehr gute Hitzebeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für eine robuste Handhabung