Schaufeln
Lieferant: SCHROEDER WILESCO
4279135 4279185 4279210 4279250 4279310 4279350 4279400 4279430 4279110 4279155_U
231-0301EA 11.6 CHF
231-0301 231-0302 231-0303 231-0304 231-0306 231-0307 231-0308 231-0309 231-0310 231-0311
Schaufeln
Schaufeln
Aluminium, glatt. Zur Entnahme oder Dosierung von Pulvern, Granulaten oder Pasten.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Leicht, robust und handlich