Messschaufeln, Azlon®
Lieferant: SciLabware
SWL030 SWL018 SWL008 SWL012 SWL036 SWL140 SWL024
231-0025EA 102 CHF
231-0025 231-0024 231-0022 231-0023 231-0026 231-0027 231-0472
Messschaufeln, Azlon®
Schaufeln
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
  • Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
  • Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt