Schöpfkellen
Lieferant: BOCHEM
8740 8741 8742 8743 8744 8745
231-1101EA 35.5 CHF
231-1101 231-1102 231-1103 231-1104 231-1105 231-1106
Schöpfkellen
Schaufeln
Edelstahl 18/10, antimagnetisch und elektrolytisch poliert.
  • Mit flachem Griff
  • Korrosionsbeständig
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit