Universalschere, gebogen
Lieferant: Karl Hammacher
233-1152EA 47.6 CHF
233-1152
Universalschere, gebogen
Scheren
Edelstahl, mit Kunststoffgriffen.  
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen, ideal zum Schneiden von Karton und metallischen Folien
  • Korrosionsbeständig, autoklavierbar
  • Leichtgängig