Quadratische Schablonen für die Probenahme
Lieferant: Copan
T2905C T2905CS01 T2906C T2906CS01
710-0480EA 88 CHF
710-0480 710-0481 710-0482 710-0483
Quadratische Schablonen für die Probenahme
Probenehmer Probenschöpfer
Schablonen zur Eingrenzung des Probenahmebereichs. Die Schablonen helfen bei der Eingrenzung der Probengröße bei flachen Oberflächen und ermöglichen dem Anwender die Bestimmung der Keimzahl pro cm2. Diese Methode eignet sich zur Ermittlung der Gesamtkeimzahl in Reinräumen und kritischen Bereichen, in denen sterile Arzneimittel der Umgebung ausgesetzt sind sowie in der Lebensmittelverarbeitung zur Festlegung von Hygienestandards auf der Basis der koloniebildenden Einheiten pro cm².
  • Für eine eingegrenzte und standardisierte Probenahme
  • Zwei Größen erhältlich
Bestellinformation: Die Schablonen sind in zwei Größen erhältlich: 4×5 cm (20 cm²) und 10×10 cm (100 cm²).
Verpackung: Schablonen zur Probenahme in steriler Verpackung, 50 Stück/Schachtel