VWR®, Große H-Stative (B)
Lieferant: VWR Collection
B08547161
241-0116EA 525 CHF
241-0116 241-0117
VWR®, Große H-Stative (B)
Stative
H-förmige Stative mit vernickeltem Stahl-Stativstab und Grauguss-Stativfuß (420×400 mm)
  • H-förmiges Stativ hat eine einstellbare Fußplatte
  • Zur Aufnahme der aufrechten Stellung in einer beliebigen von drei Positionen
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten