Sechskant-Stiftschlüssel
Lieferant: VWR
VWR®
241-0053EA 31.6 CHF
241-0053
Sechskant-Stiftschlüssel
Schraubenschlüssel
Aus gehärtetem Stahl. Sechskantschlüssel für Labomeca® Muffen, Verlängerungsmuffen und Stativfüße.
Bei häufigen Montagen und Demontagen sind die Innensechskantschrauben durch Knebelschrauben ersetzbar.