Elektrodenstativ, VWR®
Lieferant: VWR
VWR®
241-0114EA 280 CHF
241-0114
Elektrodenstativ, VWR®
Elektrodenhalter
Stativ aus Grauguss zur Aufnahme von zwei Elektroden.
  • Solides Stativ aus lackiertem Grauguss, für einen sicheren Stand
  • Edelstahl-Stativstange
  • Acryl-Elektrodenhalter mittels Rändelschraube fixierbar