Schnellverschlüsse für Planflanschverbindungen, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
290713407 290714609 290715108 290715708 290716104
SCOT290713407EA 105 CHF
SCOT290713407 201-1318 201-0193 201-0194 SCOT290716104
Schnellverschlüsse für Planflanschverbindungen, DURAN®
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Edelstahl.
  • Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage
  • Mit 3 Haltesegmenten
  • Sicherer Halt des Aufsatzes auf dem Reaktionsgefäß
Zur Befestigung von Aufsätzen auf Reaktionsgefäßen.